Learn More
2,3-Dibromthiophen, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11409893
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Product Code. 11409893
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A12998.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
View alternative products
CAS: 3140-93-0 | C4H2Br2S | 241.928 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3140-93-0
Summenformel C4H2Br2S
Molekulargewicht (g/mol) 241.928
MDL-Nummer MFCD00005418
InChI-Schlüssel ATRJNSFQBYKFSM-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiophene, 2,3-dibromo, 2,3-dibromo thiophene, dibromothiophene, 2,3-dibromo-thiophene, 2,3-dibromthiophen, 2 3-dibromothiophene, pubchem5511, thiophene,3-dibromo, acmc-1ckid, ksc491i5b
PubChem CID 76590
IUPAC-Name 2,3-Dibromthiophen
SMILES C1=CSC(=C1Br)Br
Specifications
Chemischer Name oder Material 2,3-Dibromothiophene
Dichte 2.135
Siedepunkt 215°C to 216°C
Flammpunkt >100°C (212°F)
Brechungsindex 1.631
Menge 1 g
Beilstein 107512
Empfindlichkeit Light sensitive
Formelmasse 241.94
Reinheit (%) ≥98%