Learn More
2,3-Dibromothiophene, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10667231 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10667231 5 g Glasflasche 5 Gramm
10626851 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10667231 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 258760050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3140-93-0
MDL-Nummer MFCD00005418
InChI-Schlüssel ATRJNSFQBYKFSM-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiophene, 2,3-dibromo, 2,3-dibromo thiophene, dibromothiophene, 2,3-dibromo-thiophene, 2,3-dibromthiophen, 2 3-dibromothiophene, pubchem5511, thiophene,3-dibromo, acmc-1ckid, ksc491i5b
PubChem CID 76590
IUPAC-Name 2,3-Dibromthiophen
SMILES C1=CSC(=C1Br)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 3-Dibromothiophene
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Brown or Khaki-Orange to Yellow
Dichte 2.2000g/mL
Siedepunkt 130°C
Flammpunkt 51°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C4H2Br2S
Brechungsindex 1.6300 to 1.632
Menge 5 g
Relative Dichte 2.2
Molekulargewicht (g/mol) 241.92
Formelmasse 241.92
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Chunks and/or Powder