Learn More
2,3-Dibromothiophene, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10626851 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10626851 1 g Glasflasche 1 Gramm
10667231 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10626851 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 258760010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3140-93-0
MDL-Nummer MFCD00005418
InChI-Schlüssel ATRJNSFQBYKFSM-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiophene, 2,3-dibromo, 2,3-dibromo thiophene, dibromothiophene, 2,3-dibromo-thiophene, 2,3-dibromthiophen, 2 3-dibromothiophene, pubchem5511, thiophene,3-dibromo, acmc-1ckid, ksc491i5b
PubChem CID 76590
IUPAC-Name 2,3-Dibromthiophen
SMILES C1=CSC(=C1Br)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 3-Dibromothiophene
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Brown or Khaki-Orange to Yellow
Dichte 2.2000g/mL
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C4H2Br2S
Brechungsindex 1.6310 to 1.6330 (20°C, 589nm)
Menge 1 g
Molekulargewicht (g/mol) 241.928
Formelmasse 241.92
Reinheit (%) ≥96.0% (GC)
Physikalische Form Chunks and/or Powder