Learn More
2,3-Dibromopropionylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11914951 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11914951
Marke: Thermo Scientific Acros 433410050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 18791-02-1 | C3H3Br2ClO | 250.31 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18791-02-1
Summenformel C3H3Br2ClO
Molekulargewicht (g/mol) 250.31
MDL-Nummer MFCD00000712
InChI-Schlüssel HWKWYDXHMQQDQJ-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2,3-dibromopropionyl chloride, propanoyl chloride, 2,3-dibromo, alpha,beta-dibromopropionyl chloride, propanoyl chloride,2,3-dibromo, propionyl chloride, 2,3-dibromo, acmc-209eqo, propanoyl chloride, 2,3-dibromo-9ci, 2,3-dibromopropanyl chloride, 3-02-00-00572 beilstein handbook reference
PubChem CID 86790
IUPAC-Name 2,3-Dibrompropanoylchlorid
SMILES ClC(=O)C(Br)CBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 3-Dibromopropionyl chloride
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 2.1400g/mL
Siedepunkt 193°C
Flammpunkt 66°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel BrCH2CH(Br)COCl
Menge 5 g
Relative Dichte 2.14
Formelmasse 250.32
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit