Learn More
2,3-Dibrompropionylchlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11463298
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11463298
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A17712.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 18791-02-1 | C3H3Br2ClO | 250.31 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18791-02-1
Summenformel C3H3Br2ClO
Molekulargewicht (g/mol) 250.31
MDL-Nummer MFCD00000712
InChI-Schlüssel HWKWYDXHMQQDQJ-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 86790
IUPAC-Name 2,3-Dibrompropanoylchlorid
SMILES ClC(=O)C(Br)CBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3-Dibromopropionyl chloride
Dichte 2.181
Siedepunkt 191°C to 193°C
Flammpunkt 67°C (152.6°F)
Geruch Acrid
Brechungsindex 1.542
Menge 250 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 1749801
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Synonym 2,3-dibromopropionyl chloride, propanoyl chloride, 2,3-dibromo, alpha,beta-dibromopropionyl chloride, propanoyl chloride,2,3-dibromo, propionyl chloride, 2,3-dibromo, acmc-209eqo, propanoyl chloride, 2,3-dibromo-9ci, 2,3-dibromopropanyl chloride, 3-02-00-00572 beilstein handbook reference
Formelmasse 250.32
Reinheit (%) 95%