Learn More
2,3-Dibrompropen, TRC
Artikelnummer. 30387386
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30387386 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30387386 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD42640810G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3-Dibromopropene
CAS 513-31-5
Summenformel C3H4Br2
Menge 10 g
Synonym 2,3-Dibromo-1-propene, (2-Bromo-2-propenyl) Bromide, 1,2-Dibromo-2-propene, 2,3-Dibromopropylene, 2-Bromoallyl Bromide, NSC 6200, alpha-Epidibromohydrin
InChI-Formel InChI=1S/C3H4Br2/c1-3(5)2-4/h1-2H2
SMILES BrCC(=C)Br
IUPAC-Name 2,3-Dibromprop-1-en
Molekulargewicht (g/mol) 199.87
Formelmasse 197.868