Learn More
2,3-Diaminotoluol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,3-Diaminotoluene |
| CAS | 2687-25-4 |
| Schmelzpunkt | 56°C to 60°C |
| Siedepunkt | 225°C |
| Summenformel | C7H10N2 |
| MDL-Nummer | MFCD00011589 |
| Menge | 100 g |
| Synonym | 2,3-diaminotoluene, toluene-2,3-diamine, 3-methyl-o-phenylenediamine, 1,2-benzenediamine, 3-methyl, 3-methyl-1,2-phenylenediamine |
| InChI-Schlüssel | AXNUJYHFQHQZBE-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CC1=CC=CC(N)=C1N |
| Mehr anzeigen |