Learn More
2,3-Diaminotoluol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10706253 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10706253
Marke: Thermo Scientific Acros 305670010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 2687-25-4 | C7H10N2 | 122.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2687-25-4
Summenformel C7H10N2
Molekulargewicht (g/mol) 122.17
MDL-Nummer MFCD00011589
InChI-Schlüssel AXNUJYHFQHQZBE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-diaminotoluene, toluene-2,3-diamine, 3-methyl-o-phenylenediamine, 1,2-benzenediamine, 3-methyl, 3-methyl-1,2-phenylenediamine, 2,3-tolylenediamine, 2,3-toluylenediamine, 1,2-diamino-3-methylbenzene, 3-methyl-1,2-benzenediamine, 1-methyl-2,3-phenylenediamine
PubChem CID 17593
IUPAC-Name 3-Methylbenzol-1,2-Diamin
SMILES CC1=CC=CC(N)=C1N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 3-Diaminotoluene
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 58.0°C to 63.0°C
Farbe Braun
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3C6H3(NH2)2
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in diethyl ether and ethanol
Formelmasse 122.17
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver oder Kristalle