Learn More
2,3-Diaminophenol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,3-Diaminophenol |
| CAS | 59649-56-8 |
| Summenformel | C6H8N2O |
| Menge | 250 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H8N2O/c7-4-2-1-3-5(9)6(4)8/h1-3,9H,7-8H2 |
| SMILES | Nc1cccc(O)c1N |
| IUPAC-Name | 2,3-Diaminophenol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 124.14 |
| Formelmasse | 124.0637 |