Learn More
2,3-Diaminophenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10401114 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10401114 1 g Glasflasche 1 Gramm
10684755 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10401114 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 425680010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 59649-56-8 | C6H8N2O | 124.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 59649-56-8
Summenformel C6H8N2O
Molekulargewicht (g/mol) 124.14
MDL-Nummer MFCD00075199
InChI-Schlüssel PCAXITAPTVOLGL-UHFFFAOYSA-N
Synonym diaminophenol, phenol, 2,3-diamino, phenol, diamino, zlchem 936, 2,3-diamino-phenol, pubchem2129, acmc-209mex, 2,3-bis azanyl phenol, 2,3-Diaminophenol, 3-hydroxy-o-phenylenediamine
PubChem CID 579937
IUPAC-Name 2,3-Diaminophenol
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)O)N)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 3-Diaminophenol
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 161°C to 165°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (NH2)2C6H3OH
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: not soluble
Formelmasse 124.14
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Granulares oder kristallines Pulver oder Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,3-Diaminophenol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.