Learn More
2,3-Diaminonaphthalin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11915271 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11915271 25 g Glasflasche 25 Gramm
10001870 1 g Glasflasche 1 Gramm
10347910 5 g Glasflasche -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11915271 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 159590250
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 771-97-1 | C10H10N2 | 158.2 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 771-97-1 , 91-59-8
Summenformel C10H10N2
Molekulargewicht (g/mol) 158.2
InChI-Schlüssel XTBLDMQMUSHDEN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-diaminonaphthalene, 2,3-naphthalenediamine, 2,3-naphthylenediamine, unii-2bnz6brs87, 2bnz6brs87, ccris 8399, zlchem 848, 2,3-diaminonapthalene, 2,3 diaminonapthalene, pubchem15532
PubChem CID 69872
IUPAC-Name Naphthalin-2,3-diamin
SMILES C1=CC=C2C=C(C(=CC2=C1)N)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3-Diaminonaphthalene
Schmelzpunkt 193.0°C to 199.0°C
Farbe Braun bis Grünbraun
Dichte 1.0968g/mL
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C10H6(NH2)2
Menge 25 g
Beilstein 13,207
Relative Dichte 1.0968
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: < 0.1% (20°C).
Formelmasse 158.2
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,3-Diaminonaphthalene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,3-Naphthalenediamine