Learn More
2,3-Desisopropylidentopiramat, TRC
Artikelnummer. 30355231
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30355231 5 mg 5 Milligramm
30352036 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30355231 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD2901705MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 851957-35-2
Summenformel C9 H17 N O8 S
Molekulargewicht (g/mol) 299.3
Synonym 4,5-O-(1-Methylethylidene)-β-D-fructopyranose 1-Sulfamate
IUPAC-Name [(3aR,6R,7S,7aS)-6,7-Dihydroxy-2,2-Dimethyl-3a,4,7,7a-Tetrahydro-[1,3]Dioxolo[4,5-c]Pyran-6-yl]Methylsulfamat
SMILES CC1(C)O[C@@H]2CO[C@](O)(COS(=O)(=O)N)[C@@H](O)[C@@H]2O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3-Desisopropylidene Topiramate
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C9H17NO8S/c1-8(2)17-5-3-15-9(12,4-16-19(10,13)14)7(11)6(5)18-8/h5-7,11-12H,3-4H2,1-2H3,(H2,10,13,14)/t5-,6-,7+,9-/m1/s1
Formelmasse 299.0675