Learn More
2-(3-Chlorophenyl)ethylboronsäure Pinacolester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15487765
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15487765
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H30464.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1315277-53-2 | C14H20BClO2 | 266.572 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1315277-53-2
Summenformel C14H20BClO2
Molekulargewicht (g/mol) 266.572
MDL-Nummer MFCD12546188
InChI-Schlüssel WZAJMSPJXKZSTL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-3-chlorophenyl ethyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-3-chlorophenethyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-3-chlorophenyl ethylboronic acid pinacol ester
PubChem CID 73995113
IUPAC-Name 2-[2-(3-chlorphenyl)ethyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)CCC2=CC(=CC=C2)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(3-Chlorophenyl)ethylboronic acid pinacol ester
Menge 5 g
Brechungsindex 1.4965
Formelmasse 266.58
Reinheit (%) 97%