Learn More
2-(3-Chlorphenyl)-1,3-thiazol-4-carbonsäure, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10691245
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10691245 250 mg 250 Milligramm
10197282 1 g 1 Gramm
10709405 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10691245 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO01112CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 845885-82-7
Summenformel C10H6ClNO2S
Molekulargewicht (g/mol) 239.67
MDL-Nummer MFCD05664421
InChI-Schlüssel DNSCDQVZFMLMAD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-3-chlorophenyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 2-3-chlorophenyl thiazole-4-carboxylic acid, 4-thiazolecarboxylicacid, 2-3-chlorophenyl, 2-3-chlorophenyl thiazole-4-carboxylicacid, 2-3-chlorophenyl-4-thiazolecarboxylic acid, 2-3-chlorophenyl-1 pound not3-thiazole-4-carboxylic acid
PubChem CID 2794667
IUPAC-Name 2-(3-Chlorphenyl)-1,3-thiazol-4-carbonsäure
SMILES OC(=O)C1=CSC(=N1)C1=CC(Cl)=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(3-Chlorophenyl)-1, 3-thiazole-4-carboxylic acid
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 239.68
Reinheit (%) 97%