Learn More
2-(3-Chlorphenyl)-1,3-thiazol-4-carbonsäure, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-(3-Chlorophenyl)-1, 3-thiazole-4-carboxylic acid |
| CAS Min. % | 97.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 1 g |
| Formelmasse | 239.68 |
| Reinheit (%) | 97% |