Learn More
Alfa Aesar™ 2-(3-Butynyloxy)-tetrahydropyran, 98 %
Artikelnummer. 15450148
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15450148 5 g 5 Gramm
15460148 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15450148 Lieferant Alfa Aesar™ Lieferanten-Nr. H53385.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Anwendungen
2-(3 -Butynyloxy)tetrahydropyran wird als Reagenz bei der Synthese von Phomoidrid D verwendet, einer überbrückten, polyzyklischen, natürlichen Verbindung, die die Fähigkeit hat, die Squalen-Synthase zu hemmen und als antihypercholesterolämisches Mittel verwendet werden kann. Es wird auch als Reagenz zur Herstellung von Rugulacton verwendet, einer natürlichen Verbindung, die von Cryptocarya rugulosa isoliert wird.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 40365-61-5
Summenformel C9H14O2
Molekulargewicht (g/mol) 154.209
MDL-Nummer MFCD00012352
InChI-Schlüssel ZQZSNKJFOFAJQX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-but-3-yn-1-yloxy tetrahydro-2h-pyran, 2-3-butynyloxy tetrahydro-2h-pyran, 2h-pyran, 2-3-butynyloxy tetrahydro, 2-3-butynyloxy tetrahydro-2 h-pyran, 1-tetrahydropyran-2-yloxy-3-butyne, 2-but-3-ynoxytetrahydropyran, tetrahydropyranyloxy-3-butyne, 2-but-3-yn-1-yloxy oxane, 2-3-butynyloxy tetrahydropyran, 4-tetrahydropyranyl oxy butyne
PubChem CID 142440
IUPAC-Name 2-But-3-ynoxyoxan
SMILES C#CCCOC1CCCCO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(3-Butynyloxy)tetrahydropyran
Siedepunkt 92°C to 95°C (18 mmHg)
Flammpunkt 73°C (163°F)
Menge 5 g
Formelmasse 154.21
Reinheit (%) 98%