Learn More
2-(3-Butynyloxy)tetrahydro-2H-pyran, TRC
Artikelnummer. 30341064
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30341064 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30341064 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB8097001G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(3-Butynyloxy)tetrahydro-2H-pyran
CAS 40365-61-5
Summenformel C9 H14 O2
Menge 1 g
Synonym 2-(3-Butyn-1-yloxy)tetrahydro-2H-pyran
InChI-Formel InChI=1S/C9H14O2/c1-2-3-7-10-9-6-4-5-8-11-9/h1,9H,3-8H2
SMILES C#CCCOC1CCCCO1
IUPAC-Name 2-But-3-ynoxyoxan
Molekulargewicht (g/mol) 154.21
Formelmasse 154.0994