Learn More
2,3-Butanedion, TRC
Artikelnummer. 30134450
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mL
500 mL
Packungsgröße:
5 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30134450 500 mL 500 Milliliter
18030350 5 mL 5 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30134450 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB690030500ML
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 431-03-8
Summenformel C4 H6 O2
Molekulargewicht (g/mol) 86.09
Synonym 2,3-Butadione, 2,3-Diketobutane, 2,3-Dioxobutane, Biacetyl, Butanedione, Diacetyl, Dimethyl diketone, Dimethylglyoxal, NSC 8750
IUPAC-Name Butan-2,3-Dion
SMILES CC(=O)C(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3-Butanedione
Menge 500 mL
InChI-Formel InChI=1S/C4H6O2/c1-3(5)4(2)6/h1-2H3
Formelmasse 86.0368