Learn More
2,3-Butanedionmonoxim, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10591201 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10591201
Marke: Thermo Scientific Acros 150375000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 57-71-6 | C4H7NO2 | 101.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 57-71-6
Summenformel C4H7NO2
Molekulargewicht (g/mol) 101.11
MDL-Nummer MFCD00002116
InChI-Schlüssel FSEUPUDHEBLWJY-HWKANZROSA-N
Synonym 2,3-butanedione monoxime, diacetyl monoxime, diacetylmonoxime, biacetyl monoxime, biacetyl monooxime, diacetyl monooxime, diacetylmonooxime, 2-oximino-3-butanone, 3-oximino-2-butanone, 2,3-butanedione-2-monoxime
PubChem CID 6409633
ChEBI CHEBI:4480
IUPAC-Name (3E)-3-Hydroxyiminobutan-2-on
SMILES CC(=O)C(\C)=N\O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 3-Butanedione monoxime
Schmelzpunkt 74°C to 76°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 185°C to 186°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel CH3C(=NOH)COCH3
Menge 500 g
Beilstein 01,772
Löslichkeitsinformationen (5% in water) Clear to slightly hazy
Formelmasse 101.1
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver