Learn More
2,3-Butanediol, TRC
Artikelnummer. 30180052
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30180052 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30180052 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB69002010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3-Butanediol
CAS 513-85-9
Summenformel C4 H10 O2
Menge 10 g
Synonym 1,2-Dimethyl-1,2-ethanediol, 2,3-Butylene glycol, 2,3-Dihydroxybutane, Dimethylethylene glycol
InChI-Formel InChI=1S/C4H10O2/c1-3(5)4(2)6/h3-6H,1-2H3
SMILES CC(O)C(C)O
IUPAC-Name Butan-2,3-diol
Molekulargewicht (g/mol) 90.12
Formelmasse 90.0681