Learn More
(±)-2,3-Butandiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15492729
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15492729 100 g 100 Gramm
15402739 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15492729 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H66369.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 513-85-9 | C4H10O2 | 90.122 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 513-85-9
Summenformel C4H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 90.122
MDL-Nummer MFCD00004523
InChI-Schlüssel OWBTYPJTUOEWEK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-butanediol, 2,3-butylene glycol, 2,3-dihydroxybutane, dimethylethylene glycol, dimethylene glycol, pseudobutylene glycol, sym-dimethylethylene glycol, ccris 5501, dl-2,3-butanediol, 2,3-butanediol, r*,r*-.+/-.
PubChem CID 262
ChEBI CHEBI:62064
IUPAC-Name Butan-2,3-diol
SMILES CC(C(C)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (±)-2,3-Butanediol
Schmelzpunkt 25°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.002 g/mL
Siedepunkt 183°C to 184°C
Flammpunkt 85°C (185°F)
Geruch Geruchsneutral
Brechungsindex 1.433
Menge 100 g
Beilstein 969165
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Formelmasse 90.12
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit