Learn More
2,3-Butandiol, Pract., DL-meso-Gemisch, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11944631 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
Artikelnummer. 11944631
Marke: Thermo Scientific Acros 107640025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 513-85-9 | C4H10O2 | 90.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 513-85-9
Summenformel C4H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 90.12
InChI-Schlüssel OWBTYPJTUOEWEK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-butanediol, 2,3-butylene glycol, 2,3-dihydroxybutane, dimethylethylene glycol, dimethylene glycol, pseudobutylene glycol, sym-dimethylethylene glycol, ccris 5501, dl-2,3-butanediol, 2,3-butanediol, r*,r*-.+/-.
PubChem CID 262
ChEBI CHEBI:62064
IUPAC-Name Butan-2,3-diol
SMILES CC(C(C)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 3-Butanediol
Schmelzpunkt 19.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.0100g/mL
Siedepunkt 180.0°C
Flammpunkt 85°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CH(OH)CH(OH)CH3
Brechungsindex 1.4330 to 1.4370
Menge 2.5 L
Beilstein 01,479
Merck Index 15,1571
Relative Dichte 1.01
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and diisopropyl ether
Formelmasse 90.12
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Viskose Flüssigkeit