Learn More
2-(3-Bromphenyl)propan-2-ol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11944661 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11944661 1 g 1 Gramm
11954661 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11944661 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 444620010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 30951-66-7
Summenformel C9H11BrO
Molekulargewicht (g/mol) 215.09
InChI-Schlüssel ZRFMJMFYMQAUDO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-3-bromophenyl propan-2-ol, 2-3-bromophenyl-2-propanol, acmc-209hjh, 2-3-bromophenyl-propan-2-ol, 2-3-bromo-phenyl-propan-2-ol, 3-alpha-hydroxyisopropyl-1-bromobenzene
PubChem CID 15072383
IUPAC-Name 2-(3-bromphenyl)propan-2-ol
SMILES CC(C)(C1=CC(=CC=C1)Br)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(3-Bromophenyl)propan-2-ol
Siedepunkt 100°C (3.0 Torr)
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 215.09
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-(3-Bromophenyl)propan-2-ol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO– Nur für Forschungszwecke