Learn More
2-(3-Bromphenyl)furan, ≥97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10634005
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10634005 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10061334 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10634005 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC46110CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Chemische Identifikatoren
CAS 85553-51-1
Summenformel C10H7BrO
Molekulargewicht (g/mol) 223.07
MDL-Nummer MFCD07775615
InChI-Schlüssel YQTIZEZABLIGPW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-3-bromophenyl furan, 2-3-bromo-phenyl-furan, furan,2-3-bromophenyl
PubChem CID 10609118
IUPAC-Name 2-(3-bromphenyl)furan
SMILES BrC1=CC=CC(=C1)C1=CC=CO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(3-Bromophenyl)furan
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 223.07
Reinheit (%) 97%