Learn More
2-[3-(Brommethyl)phenyl]thiophen, ≥97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-[3-(Bromomethyl)phenyl]thiophene |
| CAS Min. % | 96.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Menge | 250 mg |
| Formelmasse | 253.16 |
| Reinheit (%) | 97% |