Learn More
2-[3-(Brommethyl)phenyl]thiophen, ≥97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10528823
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10528823 1 g 1 Gramm
10536534 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10528823 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC44508DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 85553-44-2
Summenformel C11H9BrS
Molekulargewicht (g/mol) 253.157
MDL-Nummer MFCD08435867
InChI-Schlüssel JQQDEBDYUAKNGD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-3-bromomethyl phenyl thiophene, 3-2-thienyl benzyl bromide, 2-3-bromomethyl phenyl-thiophene
PubChem CID 13150400
IUPAC-Name 2-[3-(Brommethyl)phenyl]thiophol
SMILES C1=CC(=CC(=C1)CBr)C2=CC=CS2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-[3-(Bromomethyl)phenyl]thiophene
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 1 g
Formelmasse 253.16
Reinheit (%) 97%