Learn More
2-(3-Brom-4-Fluorophenyl)Acetonitril, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15448808
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15448808 1 g 1 Gramm
15468808 250 mg 250 Milligramm
15458808 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15448808 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H62260.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 501420-63-9 | C8H5BrFN | 214.037 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 501420-63-9
Summenformel C8H5BrFN
Molekulargewicht (g/mol) 214.037
MDL-Nummer MFCD08458154
InChI-Schlüssel ORKCKZRBHXMWBO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-3-bromo-4-fluorophenyl acetonitrile, 3-bromo-4-fluorophenylacetonitrile, 3-bromo-4-fluorobenzyl cyanide, benzeneacetonitrile, 3-bromo-4-fluoro, 3-bromo-4-fluorophenyl acetonitrile, 3-bromo-4-fluoro benzyl cyanide, 3-bromo-4-fluorobenzeneacetonitrile, 2-3-bromo-4-fluorophenyl ethanenitrile
PubChem CID 20113897
IUPAC-Name 2-(3-Brom-4-Fluorphenyl)Acetonitril
SMILES C1=CC(=C(C=C1CC#N)Br)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(3-Bromo-4-fluorophenyl)acetonitrile
Menge 1 g
UN-Nummer UN3439
Formelmasse 214.03
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Fest
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-(3-Bromo-4-fluorophenyl)acetonitrile
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P330-Mund ausspülen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-(3-Bromo-4-fluorophenyl)acetonitrile