Learn More
2,3-Bis(brommethyl)chinoxalin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15424888
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15424888 10 g 10 Gramm
15414888 2 g 2 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15424888 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H58649.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3138-86-1
Summenformel C10H8Br2N2
Molekulargewicht (g/mol) 315.996
MDL-Nummer MFCD00006729
InChI-Schlüssel LHKFFORGJVELPC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-bis bromomethyl quinoxaline, quinoxaline, 2,3-bis bromomethyl, 2,3-bis bromomethyl-1,4-benzodiazine, benzoic acid,3-fluoro-5-nitro, 2,4-benzodiazine, 2-hydroxybenzthiazole, acmc-1cq4g, 5-23-07-00271 beilstein handbook reference, ksc522c3j, quinoxaline,3-bis bromomethyl
PubChem CID 18449
IUPAC-Name 2,3-Bis(brommethyl)chinoxalin
SMILES C1=CC=C2C(=C1)N=C(C(=N2)CBr)CBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3-Bis(bromomethyl)quinoxaline
Schmelzpunkt 152°C to 156°C
Menge 10 g
UN-Nummer UN3261
Formelmasse 315.99
Reinheit (%) 97%