Learn More
2,3-Benzofuran, 99.50 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10519800 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mL
50 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Milliliter
50 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10519800 10 mL Glasflasche 10 Milliliter
10371374 50 mL Glasflasche 50 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10519800 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 105480100
ChemsChrom Mega Deals
Verwenden Sie den Aktionscode 27993
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 271-89-6 | C8H6O | 118.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 271-89-6
Summenformel C8H6O
Molekulargewicht (g/mol) 118.14
MDL-Nummer MFCD00005847
InChI-Schlüssel IANQTJSKSUMEQM-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzofuran, 2,3-benzofuran, coumarone, benzo b furan, cumarone, benzofurfuran, 1-oxindene, coumaron, 1-oxidene
PubChem CID 9223
ChEBI CHEBI:35260
IUPAC-Name 1-Benzofuran
SMILES O1C=CC2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 3-Benzofuran
CAS Min. % 99.4
CAS Max. % 100.0
Farbe Braun-Gelb bis Gelb
Dichte 1.0700g/mL
Siedepunkt 173°C to 175°C
Flammpunkt 50°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99.4 % min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5655 to 1.5675
Menge 10 mL
Beilstein 17, 54
Merck Index 15, 1090
Relative Dichte 1.07
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: insoluble in aq. alkaline solutions
Formelmasse 118.13
Reinheit (%) 99.50%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,3-Benzofuran
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.