Learn More
2,3,6-Trimethoxybenzenboronsäure, 95 %
Artikelnummer. 15429957
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15429957
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H53197.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 380430-67-1
Summenformel C9H13BO5
Molekulargewicht (g/mol) 212.008
MDL-Nummer MFCD03411944
InChI-Schlüssel PBJYOPCURLYSAG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3,6-trimethoxybenzeneboronic acid, 2,3,6-trimethoxyphenyl boronic acid, 2,3,6-trimethoxy benzeneboronic acid, acmc-1ctjt, boronic acid, 2,3,6-trimethoxyphenyl-9ci, boronic acid, 2,3,6-trimethoxyphenyl
PubChem CID 2773583
IUPAC-Name (2,3,6-Trimethoxyphenyl)boronsäure
SMILES B(C1=C(C=CC(=C1OC)OC)OC)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3,6-Trimethoxybenzeneboronic acid
Schmelzpunkt 34°C to 40°C
Menge 250 mg
Formelmasse 212.01
Reinheit (%) 95%