Learn More
2,3,6-Trifluorbenzaldehyd 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11469836
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11469836
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B20319.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 104451-70-9
Summenformel C7H3F3O
Molekulargewicht (g/mol) 160.10
MDL-Nummer MFCD00061195
InChI-Schlüssel XSBAHBVACIKRTG-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzaldehyde, 2,3,6-trifluoro, 2,3,6-trifluoro-benzaldehyde, pubchem1467, acmc-1bqm6, 2,3,6-trifluorobenzoaldehyde, ksc494g2t, 2,3,6-trifluoro benzaldehyde, timtec-bb sbb003970, attercop-chm at111497
PubChem CID 517845
IUPAC-Name 2,3,6-Trifluorbenzaldehyd
SMILES FC1=CC=C(F)C(C=O)=C1F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3,6-Trifluorobenzaldehyde
Dichte 1.425
Siedepunkt 173°C
Flammpunkt 81°C (177°F)
Brechungsindex 1.488
Menge 5 g
Beilstein 7701780
Empfindlichkeit Air Sensitive
Formelmasse 160.1
Reinheit (%) 97%