Learn More
2',3',6'-Trifluoracetophenon, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11405766
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11405766
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B20828.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 208173-22-2
Summenformel C8H5F3O
Molekulargewicht (g/mol) 174.122
MDL-Nummer MFCD00070809
InChI-Schlüssel INDGVPJYDRJJPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2',3',6'-trifluoroacetophenone, 1-2,3,6-trifluorophenyl ethanone, 2,3,6-trifluoroacetophenone, ethanone, 1-2,3,6-trifluorophenyl, 1-acetyl-2,3,6-trifluorobenzene, pubchem4285, acmc-1cnfl, 1-2,3,6-trifluorophenyl ethanone #
PubChem CID 594247
IUPAC-Name 1-(2,3,6-Trifluorphenyl)Ethanon
SMILES CC(=O)C1=C(C=CC(=C1F)F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2',3',6'-Trifluoroacetophenone
Brechungsindex 1.467
Menge 1 g
Formelmasse 174.12
Reinheit (%) 97%