Learn More
2,3,5-Triphenyltetrazoliumchlorid, 100.2 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11453521 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11453521 25 g 25 Gramm
11473521 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11453521 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210312625
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    137.00 CHF
    129.63 CHF / 25 Gramm
    Sparen 7.37 CHF
    5% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 298-96-4
Summenformel C19H15ClN4
Molekulargewicht (g/mol) 334.81
MDL-Nummer MFCD00011963
InChI-Schlüssel PKDBCJSWQUOKDO-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2,3,5-Triphenyltetrazoliumchlorid, Tetrazolium-Rot, Rotes Tetrazolium, Tetrazoliumchlorid, Triphenyltetrazoliumchlorid, 2,3,5-Triphenyl-2h-Tetrazoliumchlorid, Tetrzoliumchlorid, triphenyltetrazolium chloride, 2,3,5-triphenyl-2h-tetrazolium chloride, tetrazolium chloride
PubChem CID 9283
ChEBI CHEBI:78019
SMILES [Cl-].C1=CC=C(C=C1)N1N=C(N=[N+]1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 3, 5-Triphenyltetrazoliumchlorid
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich 1.002
Menge 25 g
IUPAC-Name 2,3,5-Triphenyltetrazol-2-ium;chlorid
Formelmasse 334.8
Physikalische Form Kristallpulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,3,5-Triphenyltetrazolium Chloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,3,5-Triphenyltetrazolium Chloride