Learn More
2,3,5-Triphenyl-2 H-Tetrazolium-Chlorid-Monohydrat, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11455673 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Unit Size:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
11455673 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 11455673 Supplier MP Biomedicals Supplier No. 0522989310
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    74.25 CHF
    70.71 CHF / 10 Gramm
    Sparen 3.54 CHF
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-12-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemical Identifiers
CAS 298-96-4
Summenformel C19H15ClN4
Molekulargewicht (g/mol) 334.81
MDL-Nummer MFCD00011963
InChI-Schlüssel PKDBCJSWQUOKDO-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2,3,5-Triphenyltetrazoliumchlorid, Tetrazolium-Rot, Rotes Tetrazolium, Tetrazoliumchlorid, Triphenyltetrazoliumchlorid, 2,3,5-Triphenyl-2h-Tetrazoliumchlorid, Tetrzoliumchlorid, triphenyltetrazolium chloride, 2,3,5-triphenyl-2h-tetrazolium chloride, tetrazolium chloride
PubChem CID 9283
ChEBI CHEBI:78019
IUPAC-Name Triphenyl-3H-1,2λ⁵,3,4-tetrazol-2-yliumchlorid
SMILES [Cl-].C1=CC=C(C=C1)N1N=C(N=[N+]1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifications
Chemischer Name oder Material 2,3,5-Triphenyl-2H-tetrazoliumchloridmonohydrat
Farbe Gelbbraun
Menge 10 g
Formelmasse 334.81
Physikalische Form Pulver
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 2,3,5-TRIPHENYL-2H-TETRAZOLIUM CHLORIDE, 10 G
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Hazard Statement
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Precautionary Statement
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,3,5-Triphenyl-2H-tetrazolium chloride