Learn More
2,3,5-Triiodobenzoesäure, TRC
Artikelnummer. 30138713
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Menge:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Pakningsstørrelse
30138713 10 g 10 Gramm
30006968 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30138713 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT79541510G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
missing translation for 'validMainframeMsg'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 88-82-4
Summenformel C7 H3 I3 O2
Molekulargewicht (g/mol) 499.81
Synonym 2,3,5-Triiodobenzoic Acid, Benzoic acid, 2,3,5-triiodo- (8CI, 9CI, ACI), 2,3,5-Triiodobenzoic acid (ACI), 2,3,5-TIBA, A 20812, Floraltone, Johnkolor, NSC 2582, TIB, TIBA, Triiodobenzoic acid
IUPAC-Name 2,3,5-triiodbenzoesäure
SMILES OC(=O)c1cc(I)cc(I)c1I
Specifications
Chemischer Name oder Material 2,3,5-Triiodobenzoic acid
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H3I3O2/c8-3-1-4(7(11)12)6(10)5(9)2-3/h1-2H,(H,11,12)
Formelmasse 499.7267