Learn More
2,3,5-Tri-O-Benzyl-L-Arabinofuranose, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15467659
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15467659 1 g 1 Gramm
15487659 250 mg 250 Milligramm
15477659 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15467659 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J66343.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 89615-42-9
Summenformel C26H28O5
Molekulargewicht (g/mol) 420.505
MDL-Nummer MFCD00053542
InChI-Schlüssel NAQUAXSCBJPECG-SSUZURRFSA-N
Synonym 2,3,5-tri-o-benzyl-beta-l-arabinofuranose, 2s,3r,4s,5s-3,4-bis benzyloxy-5-benzyloxy methyl tetrahydrofuran-2-ol, 2,3,5-tri-o-benzyl-l-arabinofuranose, 2s,3r,4s,5s-3,4-bis benzyloxy-5-benzyloxy methyl oxolan-2-ol, 2,3,5-tri-o-benzyl-beta-l-arabino-furanose, b-l-arabinofuranose,2,3,5-tris-o-phenylmethyl
PubChem CID 12933788
IUPAC-Name (2S,3R,4S,5S)-3,4-bis(phenylmethoxy)-5-(phenylmethoxymethyl)oxolan-2-ol
SMILES C1=CC=C(C=C1)COCC2C(C(C(O2)O)OCC3=CC=CC=C3)OCC4=CC=CC=C4
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3,5-Tri-O-benzyl-L-arabinofuranose
Farbe Weiß
Menge 1 g
Formelmasse 420.5
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver