Learn More
2,3,5-Tri-O-benzyl-D-ribono-1,4-lacton, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 17231276 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17231276 5 g 5 Gramm
17221276 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17231276 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 468640050
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 55094-52-5
Summenformel C26H26O5
Molekulargewicht (g/mol) 418.49
MDL-Nummer MFCD08703966
InChI-Schlüssel LDHBSABBBAUMCZ-UHFFFAOYNA-N
IUPAC-Name 3,4-Bis(benzyloxy)-5-[(benzyloxy)methyl]oxolan-2-on
SMILES O=C1OC(COCC2=CC=CC=C2)C(OCC2=CC=CC=C2)C1OCC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Chemischer Name oder Material 2,3,5-Tri-O-benzyl-D-ribono-1,4-lactone
Schmelzpunkt 53.0°C to 55.0°C
Menge 5 g
Formelmasse 418.49
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.