Learn More
2,3,5-Tri-O-benzyl-D-ribono-1,4-lacton, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 17221276 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17221276 1 g 1 Gramm
17231276 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17221276 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 468640010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 55094-52-5
Summenformel C26H26O5
Molekulargewicht (g/mol) 418.49
MDL-Nummer MFCD08703966
InChI-Schlüssel LDHBSABBBAUMCZ-UHFFFAOYNA-N
IUPAC-Name 3,4-Bis(benzyloxy)-5-[(benzyloxy)methyl]oxolan-2-on
SMILES O=C1OC(COCC2=CC=CC=C2)C(OCC2=CC=CC=C2)C1OCC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3,5-Tri-O-benzyl-D-ribono-1,4-lactone
Schmelzpunkt 53.0°C to 55.0°C
Menge 1 g
Formelmasse 418.49