Learn More
2,3,5-Tri-O-Benzyl-D-Arabinofuranose, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15498289
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15498289 5 g 5 Gramm
15488289 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15498289 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J66792.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 37776-25-3 | C26H28O5 | 420.505 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 37776-25-3
Summenformel C26H28O5
Molekulargewicht (g/mol) 420.505
MDL-Nummer MFCD00080813
InChI-Schlüssel NAQUAXSCBJPECG-DYXQDRAXSA-N
Synonym 2,3,5-tri-o-benzyl-d-arabinofuranose, 2,3,5-tri-o-benzyl-d-arabinofurannose, 3s,4r,5r-3,4-bis benzyloxy-5-benzyloxy methyl oxolan-2-ol, d-ribose,2,3,5-tris-o-phenylmethyl, 2-o,3-o,5-o-tribenzyl-d-arabinofuranose, 2,3,5-tris-o-phenylmethyl-d-arabinofuranose, 2,3,5-tri-o-benzyl-alpha/beta-d-arabinofuranose, 3s,4r,5r-3,4-bis benzyloxy-5-benzyloxy methyl tetrahydrofuran-2-ol
PubChem CID 11058881
IUPAC-Name (3S,4R,5R)-3,4-bis(Phenylmethoxy)-5-(Phenylmethoxymethyl)oxolan-2-ol
SMILES C1=CC=C(C=C1)COCC2C(C(C(O2)O)OCC3=CC=CC=C3)OCC4=CC=CC=C4
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3,5-Tri-O-benzyl-D-arabinofuranose
Farbe Weiß
Menge 5 g
Formelmasse 420.5
Physikalische Form Pulver