Learn More
2,3,5-Tri-O-benzyl-beta-D-Arabinofuranose
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Löslich in Chloroform.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Behälter dicht verschlossen lassen.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,3,5-Tri-O-benzyl-beta-D-ribofuranose |
| Farbe | Weiß |
| Menge | 1 g |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in chloroform |
| Optische Drehung | +43° (c=2 in Dioxane) |
| Formelmasse | 420.5 |
| Reinheit (%) | 98% |
| Physikalische Form | Pulver |