Learn More
2,3,5-Tri-O-benzyl-beta-D-Arabinofuranose
Artikelnummer. 15478379
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15478379 5 g 5 Gramm
15468379 1 g 1 Gramm
15488379 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15478379 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J66853.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 60933-68-8 | C26H28O5 | 420.505 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Ein Arabinofuranosederivat.
Löslichkeit
Löslich in Methanol
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Behälter dicht verschlossen lassen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 60933-68-8
Summenformel C26H28O5
Molekulargewicht (g/mol) 420.505
MDL-Nummer MFCD00047076
InChI-Schlüssel NAQUAXSCBJPECG-FXSWLTOZSA-N
Synonym 2,3,5-tri-o-benzyl-beta-d-arabinofuranose, 2,3,5-tri-o-benzyl-b-d-arabinofuranose, 2r,3s,4r,5r-3,4-bis benzyloxy-5-benzyloxy methyl oxolan-2-ol, 2-o,3-o,5-o-tribenzyl-beta-d-arabinofuranose, 2r,3s,4r,5r-3,4-bis benzyloxy-5-benzyloxy methyl tetrahydrofuran-2-ol
PubChem CID 11729473
IUPAC-Name (2 R,3 S,4 R,5 R)-3,4 -bis(Phenylmethoxy)-5-(Phenylmethoxymethyl)oxolan-2-ol
SMILES C1=CC=C(C=C1)COCC2C(C(C(O2)O)OCC3=CC=CC=C3)OCC4=CC=CC=C4
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3,5-Tri-O-benzyl-beta-D-arabinofuranose
Farbe Weiß
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol
Formelmasse 420.5
Physikalische Form Pulver