Learn More
2,3,5-Tri-O-acetyl-6-chlorpurin-9-bD-ribofuranosid (> 90%), TRC
Artikelnummer. 30457357
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30457357 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30457357 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT736250500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3,5-Tri-O-acetyl-6-chloropurine-9-beta-D-ribofuranoside
CAS 5987-73-5
Summenformel C16 H17 Cl N4 O7
Menge 500 mg
Synonym 2,3,5-Tri-O-Acetyl-6-Chloropurine-9-B-D-Ribofuranoside
InChI-Formel InChI=1S/C16H17ClN4O7/c1-7(22)25-4-10-12(26-8(2)23)13(27-9(3)24)16(28-10)21-6-20-11-14(17)18-5-19-15(11)21/h5-6,10,12-13,16H,4H2,1-3H3/t10-,12-,13-,16-/m1/s1
SMILES CC(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C)n2cnc3c(Cl)ncnc23
IUPAC-Name [(2R,3R,4R,5R)-3,4-Diacetyloxy-5-(6-chlorpurin-9-yl)oxolan-2-yl]methylacetat
Molekulargewicht (g/mol) 412.78
Formelmasse 412.0786