Learn More
2-(3,5-Difluorphenyl)Acetonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10101232
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10101232 10 g 10 Gramm
10072364 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10101232 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SB01685EA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 122376-76-5
Summenformel C8H5F2N
Molekulargewicht (g/mol) 153.132
MDL-Nummer MFCD00061278
InChI-Schlüssel OBMYMTSBABEPIB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-difluorophenylacetonitrile, 2-3,5-difluorophenyl acetonitrile, 3,5-difluorobenzyl cyanide, 3,5-difluorobenzylcyanide, benzeneacetonitrile, 3,5-difluoro, 3,5-difluorophenyl acetonitrile, 2-3,5-difluorophenyl ethanenitrile, pubchem1588, acmc-1bxc0
PubChem CID 518565
IUPAC-Name 2-(3,5-Difluorphenyl)Acetonitril
SMILES C1=C(C=C(C=C1F)F)CC#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(3, 5-Difluorophenyl)acetonitrile
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Strukturformel F2C6H3CH2CN
Menge 10 g
Formelmasse 153.13
Reinheit (%) 97%