Learn More
2-(3,5-difluorphenyl)essigsäure, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-(3, 5-Difluorophenyl)acetic acid |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Menge | 10 g |
| Formelmasse | 172.13 |
| Reinheit (%) | 97% |