Learn More
2,3,5,6-Tetramethylpyrazin, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11463827
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11463827 100 g 100 Gramm
11453827 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11463827 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18279.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1124-11-4 | C8H12N2 | 136.198 g/mol
2,3,5,6-Tetramethylpyrazine is a flavor ingredient of tobacco. It forms cocrystal with 4-hydroxybenzoic acid which exhibits supramolecular synthon polymorphism.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,3,5,6-Tetramethylpyrazin ist eine entzündungshemmende Verbindung, die vom gegorenen Nahrungsmittelnatto isoliert ist. Es zeigte in vivo nootrope Aktivität bei Ratten. Es ist nützlich bei der Behandlung diverser Erkrankungen wie Asthma, Herzinsuffizienz, Rhinitis und Harninkontinenz. Es ist ein Geschmacksbestandteil von Tabak. Es bildet Ko-Kristalle mit 4-Hydroxybenzoesäure, die einen supramolekularen Synthon-Polymorphismus aufweist.
Löslichkeit
Wasserlöslich (4 g/l bei 20 °C).
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1124-11-4
Summenformel C8H12N2
Molekulargewicht (g/mol) 136.198
MDL-Nummer MFCD00006146
InChI-Schlüssel FINHMKGKINIASC-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetramethylpyrazine, ligustrazine, pyrazine, tetramethyl, bs factor, tetramethylpyrazin, liqustrazine, tetrapyrazine, 2,3,5,6-tetramethyl pyrazine, chuanxiongzine, ligustizine
PubChem CID 14296
IUPAC-Name 2,3,5,6-Tetramethylpyrazin
SMILES CC1=C(N=C(C(=N1)C)C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3,5,6-Tetramethylpyrazine
Schmelzpunkt 83°C to 86°C
Dichte 1.08
pH 7
Siedepunkt 190°C
Geruch Pleasant
Menge 100 g
Beilstein 113100
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (4g/L at 20°C).
Formelmasse 136.2
Reinheit (%) ≥98%
Physikalische Form Crystals or Powder or Crystalline Powder
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.