Learn More
2,3,5,6-Tetrafluorthiophenol, 98 %
Artikelnummer. 11495477
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11495477 5 g 5 Gramm
11405487 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11495477 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23483.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 769-40-4 | C6H2F4S | 182.136 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 769-40-4
Summenformel C6H2F4S
Molekulargewicht (g/mol) 182.136
MDL-Nummer MFCD00004829
InChI-Schlüssel IGOGJHYWSOZGAE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3,5,6-tetrafluorothiophenol, 2,3,5,6-tetrafluorobenzene-1-thiol, benzenethiol, 2,3,5,6-tetrafluoro, 2,3,5,6-tetrafluorbenzolthiol, timtec-bb sbb000230, #, 2,3,5,6-tetrafluorophenyl hydrosulfide, 2,3,5,6-tetrafluorobenzenethiol
PubChem CID 69859
IUPAC-Name 2,3,5,6-tetrafluorbenzolthiol
SMILES C1=C(C(=C(C(=C1F)F)S)F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3,5,6-Tetrafluorothiophenol
Dichte 1.53
Siedepunkt 152°C to 153°C
Flammpunkt 48°C (119°F)
Geruch Stench
Brechungsindex 1.485
Menge 5 g
UN-Nummer UN1992
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 182.14
Reinheit (%) 98%