Learn More
2,3,5,6-Tetrafluor-4-(Trifluormethyl)anilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11405757
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11405757 1 g 1 Gramm
11415757 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11405757 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24326.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 651-83-2 | C7H2F7N | 233.089 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 651-83-2
Summenformel C7H2F7N
Molekulargewicht (g/mol) 233.089
MDL-Nummer MFCD00091518
InChI-Schlüssel FJOACTZFMHZHSC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3,5,6-tetrafluoro-4-trifluoromethyl aniline, 2,3,5,6-tetrafluoro-4-aminobenzotrifluoride, 4-amino-heptafluorotoluene, 4-amino-2,3,5,6-tetrafluorobenzotrifluoride, 4-aminotetrafluorobenzotrifluoride, 4-aminoheptafluorotoluene, 2,3,5,6-tetrafluoro-4-trifluoromethyl phenylamine, benzenamine, 2,3,5,6-tetrafluoro-4-trifluoromethyl, pubchem2817, yu-wasa auxiliary
PubChem CID 616257
IUPAC-Name 2,3,5,6-tetrafluor-4-(trifluormethyl)anilin
SMILES C1(=C(C(=C(C(=C1F)F)N)F)F)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)aniline
Siedepunkt 185°C to 187°C
Brechungsindex 1.43
Menge 1 g
UN-Nummer UN2810
Formelmasse 233.09
Reinheit (%) 98%