Learn More
(2,3,4-Trimethoxyphenyl)boronsäure, TRC
Artikelnummer. 30451938
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30451938 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30451938 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT7962205G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (2,3,4-Trimethoxyphenyl)boronic Acid
CAS 118062-05-8
Summenformel C9H13BO5
Menge 5 g
Synonym (2,3,4-Trimethoxyphenyl)boronic Acid, 2,3,4-Trimethoxybenzeneboronic Acid, B-(2,3,4-Trimethoxyphenyl)boronic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C9H13BO5/c1-13-7-5-4-6(10(11)12)8(14-2)9(7)15-3/h4-5,11-12H,1-3H3
SMILES OB(C1=CC=C(OC)C(OC)=C1OC)O
IUPAC-Name (2,3,4-Trimethoxyphenyl)boronsäure
Molekulargewicht (g/mol) 212.01
Formelmasse 212.09