Learn More
2,3,4-Trimethoxybenzoesäure, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10730955 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10730955 5 g Glasflasche 5 Gramm
10377600 25 g Glasflasche 25 Gramm
10209683 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10730955 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 183470050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 573-11-5 | C10H12O5 | 212.2 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 573-11-5
Summenformel C10H12O5
Molekulargewicht (g/mol) 212.2
MDL-Nummer MFCD00002433
InChI-Schlüssel HZNQSWJZTWOTKM-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 2,3,4-trimethoxy, 2,3,4-trimethoxybenzoicacid, 2,3,4-trimethoxy-benzoic acid, trimethoxybenzoic acid, benzoic acid, trimethoxy, acmc-209lx4, ksc265s3r, 2,3,4-trimethoxy benzoic acid, 2,3,4-trimethoxybenzoic acid
PubChem CID 11308
IUPAC-Name 2,3,4-Trimethoxybenzoesäure
SMILES COC1=C(C(=C(C=C1)C(=O)O)OC)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 3, 4-Trimethoxybenzoic acid
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 99°C to 102°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98+%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3O)3C6H2CO2H
Menge 5 g
Beilstein 10, 465
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 212.2
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Kristallpulver