Learn More
2,3,4-Trimethoxybenzaldehyd, Mikromol™
Beschreibung
2,3,4-Trimethoxybenzaldehyd, Mikromol
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,3,4-Trimethoxybenzaldehyde |
| CAS | 2103-57-3 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 2,3,4-Trimethoxybenzaldehyde |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C10 H12 O4 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | Trimetazidine Dihydrochloride Imp. C (EP), Trimetazidine Imp. C (EP), 2,3,4-Trimethoxybenzaldehyde, Trimetazidine Dihydrochloride Impurity C, Trimetazidine Impurity C |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H12O4/c1-12-8-5-4-7(6-11)9(13-2)10(8)14-3/h4-6H,1-3H3 |
| Lösungstyp | Neat |
| SMILES | COc1ccc(C=O)c(OC)c1OC |
| Mehr anzeigen |